Learn More
4-Amino-4'-clorobifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11965261 5 g 5 g
11955261 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444460050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135-68-2 | C12H10ClN | 203.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-68-2
Fórmula molecular C12H10ClN
Peso molecular (g/mol) 203.67
Clave InChI OREQWMWYRYXCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-amine, 4'-chlorobiphenyl-4-ylamine, 4'-chlorobiphenyl-4-amine, 4-amino-4'-chlorodiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-amine,4'-chloro, unii-c8tzy038qb, 4-4-chlorophenyl aniline, 4-amino-4'-chloro-biphenyl, 4-biphenylamine, 4'-chloro
PubChem CID 8675
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Punto de fusión 127°C to 131°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,43
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.