Learn More
4-Amino-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11308946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308946 100 mg 100 miligramos
11398936 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19549.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387824-61-5
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.115
Número MDL MFCD02183554
Clave InChI DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782810
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)piridin-4-amina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-4-amine, 4-amino-3-trifluoromethylpyridine, 4-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-pyridylamine, pubchem2994, acmc-1aev4, 3-trifluoromethyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine,3-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%