Learn More
Ácido 4-amino-3-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455217 10 g 10 g
15445217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32487.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-76-0
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD03407960
Clave InChI NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
PubChem CID 3254286
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 212°C to 215°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3291493
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 98%