Learn More
4-Amino-3-(trifluorometoxi)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10109622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10109622 1 g 1 g
10108454 5 g 5 g
10138552 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10109622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00680DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-23-6
Fórmula molecular C8H5F3N2O
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00204177
Clave InChI QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
Nombre IUPAC 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.13
Porcentaje de pureza 97%