Learn More
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485687 5 g 5 g
15495687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32915.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175278-22-5 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175278-22-5
Fórmula molecular C8H6F3NO3
Peso molecular (g/mol) 221.135
Número MDL MFCD00205143
Clave InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.14
Porcentaje de pureza 98%