Learn More
4-amino-3-piridinemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434410 1 g 1 g
11444410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50033.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138116-34-4 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Amino-3-pyridinemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-piridinemetanol se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138116-34-4
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD06203066
Clave InChI WNBVEYMTVDMSFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridin-3-yl methanol, 4-amino-pyridin-3-yl-methanol, 4-aminopyridine-3-methanol, 4-amino-3-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 4-amino, 4-amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-amino-3-pyridyl methan-1-ol, 4-amino-3-pyridinyl methanol, rarechem al bd 1386, acmc-1c1ii
PubChem CID 10796739
Nombre IUPAC (4-aminopiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CN=CC(=C1N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-pyridinemethanol
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%