Learn More
Ácido 4-Amino-3-fenilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 1078-21-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Sinónimo | -(Aminomethyl)benzenepropanoic Acid;(±)-Fenibut;(±)-beta-Phenyl-GABA;3-Phenyl-4-aminobutanoic Acid;4-Amino-3-phenylbutyric Acid;Anvifen;DL-4-Amino-3-phenylbutanoic Acid;DL-beta-Phenyl-gamma-aminobutyric Acid;Fenibut;Fenigam;Fenigama;P-GABA;PhGABA;Phenibut;Phenigam;Phenybut;Phenygam;beta-Phenyl-GABA;beta-Phenyl-gamma-aminobutyric Acid;gamma-Amino-beta-phenylbutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | NCC(CC(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-3-fenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |