Learn More
4-Amino-3-penten-2-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328125 5 g 5 g
11318125 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08379.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1118-66-7 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-66-7
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00043715
Clave InChI OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
PubChem CID 5367854
ChEBI CHEBI:51695
Nombre IUPAC (E)-4-aminopent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-penten-2-one
Punto de fusión 36°C to 41°C
Punto de ebullición 209°C to 213°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1209344
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 96%