Learn More
4-Amino-3-nitropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375565 5 g 5 g
11365565 1 g 1 g
11385565 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19725.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1681-37-4 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
4-Amino-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-3-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1681-37-4
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.114
Número MDL MFCD00160304
Clave InChI IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
PubChem CID 548803
Nombre IUPAC 3-nitropiridin-4-amina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitropyridine
Punto de fusión 201°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 383710
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 96%