Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-amino-3-nitrofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986051 5 g 5 g
11976051 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 833486-94-5
Fórmula molecular C12H17BN2O4
Peso molecular (g/mol) 264.09
Número MDL MFCD06795680
Clave InChI QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-amino-3-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pubchem22339, acmc-209ps0, ksc912g7t, qoyjkggbfkvkdp-uhfffaoysa-n
PubChem CID 16217914
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 174°C to 177°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.