Learn More
Ácido 4-amino-3nitrofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986121 5 g 5 g
11976121 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89466-07-9 | C6H7BN2O4 | 181.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89466-07-9
Fórmula molecular C6H7BN2O4
Peso molecular (g/mol) 181.94
Número MDL MFCD07437851
Clave InChI IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, 4-amino-3-nitrophenylboronicacid, 4-amino-3-nitrophenyl boronic acid, boronic acid,b-4-amino-3-nitrophenyl, pubchem4026, acmc-209r1c, irtxqnnjqznkrp-uhfffaoysa-n, 4-amino-3-nitro-phenyl boronic acid, 4-azanyl-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-4-amino-3-nitrophenyl
PubChem CID 16217915
Nombre IUPAC ácido (4-amino-3-nitrofenil)borónico
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.94
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.