Learn More
4-amino-3-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30317427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317427 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30317427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61848510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Fórmula molecular C6 H6 N2 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-amino-3-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 154.123
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0378