Learn More
4-Amino-3-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10552544 100 g Frasco de vidrio 100 g
10215481 5 g Frasco de vidrio 5 g
10071721 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10552544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-81-1
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00066310
Clave InChI IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
Nombre IUPAC 4-amino-3-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >150.0°C
Color Burdeos a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 13, III, 1203
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, isopropanol,, acetone, dimethyl sulfoxide, chloroform,, methylene chloride, xylene, benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.