Learn More
4-Amino-3-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397446 25 g 25 g
11387446 5 g 5 g
11307456 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09487.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.54€
    87.65€ / 25 g
    Ahorro 13.89€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
4-Amino-3-nitrophenol was used in the synthesis of benzimidazole based Factor Xa (trypsin-like serine protease) inhibitors and 4-(4-amino-3-nitrophenoxy)phthalonitrile. It was also employed as matrix during visible matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-nitrofenol se utilizó en la síntesis de inhibidores del factor Xa (una proteasa de serina similar a la tripsina) basados en benzimidazol y 4-(4-amino-3-nitrofenoxi)ftalonitrilo. También se utilizó como matriz durante la espectrometría de masas de desorción/ionización láser asistida por matriz visible.
Solubilidad
Soluble en agua (1,8 g/l).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-81-1
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00066310
Clave InChI IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
Nombre IUPAC 4-amino-3-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrophenol
Punto de fusión 148°C to 153°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 2210196
Información de solubilidad Soluble in water. (1.8g/L.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%