Learn More
4-amino-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445457 25 g 25 g
11425457 1 g 1 g
11435457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23463.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6393-40-4 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
4-Amino-3-nitrobenzonitrile is used in gamma irradiations effect on release of this compound from polyanhydride matrixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-nitrobenzonitrilo se utiliza en el efecto de la radiación gamma en la liberación de este compuesto a partir de matrices de polianhídrido.
Solubilidad
Soluble en etanol y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6393-40-4
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.14
Número MDL MFCD00013373
Clave InChI JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 595901
Nombre IUPAC 4-amino-3-nitrobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in ethanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 98%