Learn More
Ácido 4-amino-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10606241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606241 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10606241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
CAS 1588-83-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 290°C
Color Ocre a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6N2O4
Número MDL MFCD00017009
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-nitro, 4-carboxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminobenozic acid, 4-amino-3-nitro-benzoic acid, 4-amino-3-nitrobenzoicacid, pubchem4982, rarechem al bo 0261, 2-nitro-4-carboxyaniline
Información de solubilidad Solubility in water: negligible in water
Clave InChI ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])N
Peso molecular (g/mol) 182.14
PubChem CID 74115
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación