Learn More
Ácido 4-amino-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11449516 250 g 250 g
11429516 10 g 10 g
11439516 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11449516
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19240.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1588-83-6 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1588-83-6
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00017009
Clave InChI ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-nitro, 4-carboxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminobenozic acid, 4-amino-3-nitro-benzoic acid, 4-amino-3-nitrobenzoicacid, pubchem4982, rarechem al bo 0261, 2-nitro-4-carboxyaniline
PubChem CID 74115
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 645206
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%