Learn More
4-Amino-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426386 100 g 100 g
11416386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23152.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-99-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007871
Clave InChI QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
Nombre IUPAC 4-Amino-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methylphenol
Punto de fusión 176°C to 179°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 2078803
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%