Learn More
4-amino-3-metilbifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-methylbiphenyl |
| CAS | 63019-98-7 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N/c1-10-9-12(7-8-13(10)14)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,14H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1N)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1048 |