Learn More
4-Amino-3-metilbenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374805 5 g 5 g
11364805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17868.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78881-21-7
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.166
Número MDL MFCD02093969
Clave InChI MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
Nombre IUPAC 4-amino-3-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Punto de fusión 93°C to 94°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 3235728
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza ≥98%