Learn More
Ácido 4-amino-3-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30326706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326706 1 g 1 g
30310418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30326706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6145851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 2486-70-6
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Amino-3-methylbenzoic Acid, m-Toluic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-methylbenzoic acid, 3-Methyl-4-aminobenzoic acid, 4-Amino-5-methylbenzoic acid, BTS 28369, NSC 227945
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cc(ccc1N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633