Learn More
Ácido 4-amino-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420428 25 g 25 g
11400428 1 g 1 g
11410428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24579.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2486-70-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2486-70-6
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007736
Clave InChI NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
PubChem CID 75598
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 169°C to 171°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2802615
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%