Learn More
Ácido 4-amino3metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792284 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390144 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391460010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2486-69-3
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD00016539
Clave InChI JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
Nombre IUPAC ácido 4-amino3metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NH2)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos o sólido fundido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.