Learn More
Ácido 4-amino-3-metoxibenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337589 1 g 1 g
11347589 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28098.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2486-69-3
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00016539
Clave InChI JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
Nombre IUPAC ácido 4-amino3metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 186°C to 188°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 95%