Learn More
4-amino-3-metoxibencenoetanamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-methoxybenzeneethanamine-d4 |
| CAS | 74719-63-4 |
| Fórmula molecular | C16H15D4NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-16-11-13(9-10-17)7-8-15(16)19-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12,17H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1667 |