Learn More
4-amino-3-isobutilpirimidina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-isobutylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 56075-75-3 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-5(2)4-11-6(9)3-7(12)10-8(11)13/h3,5H,4,9H2,1-2H3,(H,10,12,13) |
| SMILES | CC(C)CN1C(=CC(=O)NC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-(2-metilpropil)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1008 |