Learn More
4-amino-3-isobutil-1-metilpirimidina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 58481-39-3 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N3 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O2/c1-6(2)5-12-7(10)4-8(13)11(3)9(12)14/h4,6H,5,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3-metil-1-(2-metilpropil)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.1164 |