Learn More
4-amino-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414400 1 g 1 g
11424400 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88511-27-7 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88511-27-7
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.013
Número MDL MFCD02663853
Clave InChI ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-4-aminopyridine, 3-iodopyridin-4-ylamine, 3-iodo-pyridin-4-ylamine, 3-iodo-4-pyridylamine, 4-pyridinamine, 3-iodo, pubchem6632, 3-iodo-4-pyridineamine, 4-amino-3-iodo-pyridin, acmc-20a09a
PubChem CID 1516510
Nombre IUPAC 3-yodopiridina-4-amina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-iodopyridine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 97%