Learn More
4-Amino-3-yodobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441628 1 g 1 g
15451628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55400.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33348-34-4 | C7H5IN2 | 244.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33348-34-4
Fórmula molecular C7H5IN2
Peso molecular (g/mol) 244.035
Número MDL MFCD04039964
Clave InChI UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-2-iodoaniline, 1-amino-2-iodo-4-cyanobenzene, benzonitrile, 4-amino-3-iodo, 4-amino-2-iodobenzonitrile 98, 4-amino-3-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-4-cyanoaniline, 4-cyano-6-iodoaniline, pubchem18486, acmc-20a6lw, 3-iodo-4-aminobenzonitrile
PubChem CID 4416395
Nombre IUPAC 4-amino-3-yodobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-iodobenzonitrile
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.03
Porcentaje de pureza 97%