Learn More
Sulfato de 4-amino-3-hidroxipiridina, TRC
Código de producto. 30325075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325075 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30325075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61183550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Fórmula molecular C5H6N2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (4-aminopiridin-3-il) hidrógeno sulfato
Peso molecular (g/mol) 190.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0048