Learn More
ácido 4-Amino-3-hidroxibutírico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486749 5 g 5 g
15496749 25 g 25 g
15406759 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65145.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals. Antispasmodic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reduce la captación de yodo por las glándulas tiroides en los animales.
  • Antiespasmódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-49-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00008141
Clave InChI YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
PubChem CID 2149
ChEBI CHEBI:16080
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES C(C(CN)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Punto de fusión 223°C (decomposition)
Color White to Yellow
Beilstein 1721708
Índice Merck 14,444
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Forma física Polvo