Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxibutanoico, TRC
Código de producto. 30322309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322309 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30322309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61127050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 924-49-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Cantidad 50 g
Sinónimo (±)-4-Amino-3-hydroxy-butanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (RS)-3-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, (RS)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (RS)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (±)-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, (±)-β-Hydroxy-GABA, 3-Hydroxy-4-aminobutanoic Acid, 3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, 3-Hydroxy-GABA, 4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, 4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, Bogil, Buksamin, Buxamine, DL-3-Hydroxy-4-aminobutyric Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, DL-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, DL-β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, GABOB, Gabobe, Gabomade, Gaboril, Gamibetal, Gaminal, Idramina, NSC 40244, β-Hydroxy-GABA, β-Hydroxy-γ-aminobutyric Acid, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
SMILES OC(CC(O)CN)=O
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582