Learn More
Ácido 4-Amino-3-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30135027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135027 5 g 5 g
30134895 25 g 25 g
30009539 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6112155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2374-03-0
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
SMILES Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426