Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido 4-amino-3-hidroxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-hydroxy Butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 170726-96-2 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-amino-3-hydroxybutyrate Hydrochloride, Methyl γ-Amino-β-hydroxybutyrate Hydrochloride, GABOB Methyl Ester Hydrochloride, γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO3.ClH/c1-9-5(8)2-4(7)3-6;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H |
| SMILES | NCC(O)CC(OC)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | metil 4-amino-3-hidroxibutanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 169.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0506 |