Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalenulfónico, ACS, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406165 100 g 100 g
15486155 5 g 5 g
15496155 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036290.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as a key starting material for the preparation of naphthalenesulfonic acid derivatives by reacting with palmitoyl chloride, which shows the activity to inhibit DNA polymerase and ribonuclease H Activities of HIV-1 reverse transcriptase. It is also used to prepare a copolyner with melamine, which is associated with graphene to prepare molecularly imprinted sensor and utilized for the determination of melatonin in human biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-63-2
Fórmula molecular C10H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 239.245
Número MDL MFCD00004019
Clave InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2697469
Índice Merck 14,454
Información de solubilidad Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid