Learn More
Ácido 4-amino3-hidroxi-1-naftalenosulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475767 100 g 100 g
11465767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.28€
    221.65€ / 100 g
    Ahorro 47.63€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalenosulfónico se utiliza como producto intermedio en colorantes sobre mordiente y colorantes ácidos.
Solubilidad
Soluble en bases. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de oxidantes fuertes, bases fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-63-2
Fórmula molecular C10H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 239.245
Número MDL MFCD00004019
Clave InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2697469
Índice Merck 14,454
Información de solubilidad Soluble in bases. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Porcentaje de pureza 99%