Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalenosulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10797393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10797393 25 g Frasco de vidrio 25 g
10103150 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10797393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149270250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-63-2
Fórmula molecular C10H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 239.25
Número MDL MFCD00004019
Clave InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 295.0°C
Color Rosa o morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC10H5(OH)SO3H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 846
Índice Merck 15, 450
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo granular