Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalonsulfónico, + 90 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10480651 100 g Frasco de vidrio 100 g
10209550 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400851000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-63-2
Fórmula molecular C10H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 239.25
Número MDL MFCD00004019
Clave InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 295°C
Color Morado
Residuos de ignición ≤0.1%
Espectro infrarrojo Cumple con el informe de referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC10H5(OH)SO3H
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 846
Sensibilidad Pass Test (To Phosphates)
Índice Merck 15, 450
Información de solubilidad (in sodium carbonate) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Porcentaje de pureza 90+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo