Learn More
4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30312289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312289 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30312289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6111705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Fórmula molecular C2 H6 N6 S
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMILES NNc1nnc(S)n1N
Nombre IUPAC 4-amino-5-hidrazinil-1,2,4-triazol-3-tiol
Peso molecular (g/mol) 146.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0375