Learn More
4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30309314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309314 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30309314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61117010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Fórmula molecular C2 H6 N6 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMILES NNc1nnc(S)n1N
Nombre IUPAC 4-amino-5-hidrazinil-1,2,4-triazol-3-tiol
Peso molecular (g/mol) 146.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0375