Learn More
4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole |
| CAS | 1750-12-5 |
| Fórmula molecular | C2 H6 N6 S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9) |
| SMILES | NNc1nnc(S)n1N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-hidrazinil-1,2,4-triazol-3-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0375 |