Learn More
4-Amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394404 25 g 25 g
11384404 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00982.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1750-12-5 | C2H6N6S | 146.172 g/mol
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole is a reagent used in the determination of aldehydes and other reactive chemicals.was used in purpald assay for determination of bacterial polysaccharides containing substituted or unsubstituted glycol in residues such as glycerol, ribitol, arabinitol, furanosyl galactose and sialic acid. It was used as chromogen during the determination of catalase activity in small tissue samples. It was used as reagent in determination of formaldehyde. It was used for derivatization of neutral monosaccharides during HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol es un reactivo que se utiliza en la determinación de aldehídos y otros productos químicos reactivos. También se utilizó en ensayos Purpald para determinar qué polisacáridos bacterianos contenían glicol sustituido o no sustituido en residuos como glicerol, ribitol, arabinitol, galactosa de furanosilo y ácido siálico. Se empleó como cromógeno durante la determinación de la actividad de la catalasa en pequeñas muestras de tejido y como reactivo para la determinación de formaldehído. Además, se usó para la derivatización de monosacáridos neutros durante la HPLC.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (DMSO)
Notas
Almacenar a –20 °C y evitar que entre en contacto con calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1750-12-5
Fórmula molecular C2H6N6S
Peso molecular (g/mol) 146.172
Número MDL MFCD00003098
Clave InChI RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, purpald, 4-amino-3-hydrazino-1,2,4-triazol-5-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, hydrazone, purpald r, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, 3-hydrazone, 4-amino-5-hydrazinyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 4-amino-5-hydrazinyl-2,4-dihydro, 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
PubChem CID 2723946
Nombre IUPAC 4-amino-3-hidrazinil-1H-1,2,4-triazol-5-tiona
SMILES C1(=S)NN=C(N1N)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 134867
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide. (DMSO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza ≥99%