Learn More
4-Amino-3-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472242 1 g 1 g
15492242 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-95-1
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.12
Clave InChI MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
Nombre IUPAC 4-amino-3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-fluorophenol
Punto de fusión 137.0°C to 139.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H3(F)OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.