Learn More
4-Amino-3-fluorofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423367 250 mg 250 miligramos
11342039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26084.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-95-1
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.118
Número MDL MFCD00077452
Clave InChI MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
PubChem CID 2735919
Nombre IUPAC 4-amino-3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-fluorophenol
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 96%