Learn More
Ácido 4-amino-3-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302059 1 g 1 g
15413377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26092.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-87-8 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-87-8
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD01660374
Clave InChI JSKXHTHMCCDEGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-3-fluoro-benzoic acid, 4-amino-3-fluorobenzoicacid, pubchem3524, wln: zr bf dvq, acmc-209k3i, 3-14-00-01153 beilstein handbook reference, buttpark 44\09-60
PubChem CID 9971
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%