Learn More
4-Amino-3-etilbenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372966 5 g 5 g
11362966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10732.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170230-87-2
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.193
Número MDL MFCD00041431
Clave InChI YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
PubChem CID 2735330
Nombre IUPAC 4-amino-3-etilbenzonitrilo
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Punto de fusión 60°C to 66°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 7526452
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 96%