Learn More
4-Amino-3-etilbenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362966 1 g 1 g
11372966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10732.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170230-87-2
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.193
Número MDL MFCD00041431
Clave InChI YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
PubChem CID 2735330
Nombre IUPAC 4-amino-3-etilbenzonitrilo
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Punto de fusión 60°C to 66°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 7526452
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.