Learn More
4-amino-3-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-chlorophenol |
| CAS | 17609-80-2 |
| Fórmula molecular | C6H6ClNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-4-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0138 |