Learn More
Clorhidrato de 4-amino-3-clorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438607 5 g 5 g
11448607 25 g 25 g
11458607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19720.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52671-64-4 | C6H7Cl2NO | 180.028 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52671-64-4
Fórmula molecular C6H7Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 180.028
Número MDL MFCD00143110
Clave InChI RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
PubChem CID 12598190
Nombre IUPAC 4-amino-3-clorofenol; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Punto de fusión 254°C to 256°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.04
Porcentaje de pureza 98%