Learn More
4-Amino-3-clorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420133 25 g 25 g
11400133 1 g 1 g
11410133 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12154.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21803-75-8 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21803-75-8
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00052917
Clave InChI OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-aminobenzonitrile, 2-chloro-4-cyanoaniline, 3-chloro-4-aminbenzonitrile, 4-amino-3-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro, 4-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4625, 2-chloro-4-cyanoanilin, 2-chloro-4-cyano-aniline, acmc-1cs04
PubChem CID 519896
Nombre IUPAC 4-amino-3-clorobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 98°C to 104°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1817655
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 98%